missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Humboldt Foreuses de remplacement pour la foreuse 07-855
Description
- Ensemble de huit foreurs en liège en acier
- 3/16 à 5/8 po. DE (4,8 à 16 mm) en 1/16 po. (1,6 mm) par incréments
- Comme fourni avec la machine d’alésage 07-855
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Foreur de remplacement |
| Diamètre (impériale) externe | 0,18 à 0,62 po. |
| Diamètre (métrique) externe | 4,8 à 16 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Humboldt la machine d’alésage |
| Quantité | Paquet de 8 |