missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Contrôle endogène humain RPLPO (grande protéine ribosomal) (sonde FAM™/MGB, limitée par amorce)

Catalog No. 4333761T
Encompass
Change view
Click to view available options
Nb de réactions:
125 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Nb de réactions
4333761T 125 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 4333761T Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4333761T
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Contrôle endogène humain RPLPO (grande protéine ribosomal) (sonde FAM™/MGB, limitée par amorce)

Le Applied Biosystems™ contrôle endogène humain RPLPO (grande protéine ribosomal) (FAM™ ⁄ MGB Sonde, Non-Primer Limited) est conçu comme un contrôle endogène. Il permet la quantification relative de l’expression génique dans des échantillons d’ADNc lorsqu’il est utilisé avec d’autres tests d’expression génique. La sonde est étiquetée avec 6FAM™ un colorant – MGB et les amorces ne sont pas limitées. Peut être utilisé pour des réactions PCR monoplex. Le contrôle endogène doit être utilisé avec les essais d’expression génique inventoriés et non TaqMan™ inventés, les tests d’expression génique personnalisés TaqMan™ , et⁄/ou les amorces et sondes personnalisés TaqMan™ .

Détails du test :
Symbole du gène : RPLPO
RefSeq : NM_053275.3
Emplacement de l’exon de la sonde : 3
Taille de l’amplicon : 105
ID de test correspondant TaqMan : Hs99999902_m1

TaqMan™ Contrôles
endogènes Éliminez des mois de conception, de formulation et de tests de tests en utilisant TaqMan™ des contrôles endogènes pour quantifier l’expression génique. Cette collection pratique d’ensembles de sondes et d’amorces préconçus vous permet de normaliser la quantité d’ARN ou d’ADN échantillon lors d’une réaction.

Solution complète pour l’expression
génique quantitativeVous avez du mal à décider quels contrôles utiliser pour quantifier l’expression — génique même avec des informations détaillées sur les systèmes biologiques? Maintenant, avec TaqMan™ les témoins endogènes, vous pouvez éviter tout le processus d’essais et erreurs de sélection des témoins pour la plupart des gènes humains courants, souris, rats et eucaryotes.

Simple à utiliser
Tous les composants des TaqMan™ contrôles endogènes sont testés en contrôle qualité, formulés en un seul mélange 20X, puis testés fonctionnellement. Les contrôles ne sont pas seulement simples à utiliser, mais ils sont aussi entièrement compatibles avec les conditions universelles pour la RT-PCR en deux étapes. Il suffit d’ajouter TaqMan™ le Universal PCR Master Mix (avec ou sans AmpErase™ UNG) et votre échantillon d’ADNc pour générer des données sensibles, reproductibles et véritablement quantitatives sur l’expression génique sur Applied Biosystems des instruments tels que les Applied Biosystems systèmes PCR en temps réel 7900HT, 7300, 7500, ainsi que les systèmes de détection de séquences 7000 et 7700.

Offre
flexibleNous construisons chaque contrôle endogène en utilisant notre chimie prouvée de la nucléase 5'. Pour une flexibilité maximale, vous pouvez choisir entre deux colorants de rapporteur différents et deux trempeurs :
  • Une FAM™ sonde marquée TaqMan™ MGB par un colorant (250 nM, concentration finale) et deux amorces PCR non marquées (900 nM chacune)
  • Une sonde marquée TaqMan™ MGB par un colorant (250 nM, concentration finale) et deux amorces PCR non marquées (150 nM chacune limitée VIC™ en y avec limitation)
  • Une sonde marquée par un colorant (250 nM, concentration finale) et deux amorces PCR non marquées (150 nM chacune avec VIC™ une amorce en y limitée).

    Choisir le bon contrôle
    endogène Les contrôles endogènes peuvent normaliser les niveaux d’expression des gènes cibles en corrigeant les différences de quantité d’ADNc chargée dans les puits de réaction PCR. TAMRA™ Pour de meilleurs résultats, vérifiez que le contrôle endogène est exprimé de façon cohérente dans l’ensemble d’échantillons à tester. L’expression témoin endogène doit être uniforme sur tous les échantillons de l’étude. Pour le multiplexage, assurez-vous que le niveau d’expression génique du témoin endogène est supérieur à celui de la cible.

    PCR
    multiplex vs. singleplexTous TaqMan™ les contrôles endogènes contenant des sondes marquées avec le VIC™ colorant rapporteur sont limités par amorce. Cela permet le multiplexage des TaqMan™ contrôles endogènes avec des tests d’expression génique cible, à condition que le gène témoin soit plus abondamment exprimé que le gène cible. Tous TaqMan™ les contrôles endogènes contenant des sondes marquées avec le FAM™ colorant rapporteur ne sont pas limités par amorce et ne sont pas destinés au multiplexage.

    Pour la recherche seulement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
  • Specifications

    Concentration 20X
    Numéro d'enregistrement NM_053275.3
    Dimensions de l’échantillon 105
    Contenu et stockage Ensemble(s) d’amorce-sonde de contrôle
    Méthode de détection Exemple-échantillon
    Format Tube
    Méthode PCR RT-qPCR en 2 étapes
    Symbole de gène RPLPO
    Étiquette ou colorant FAM
    Gamme de produit FAM, TaqMan
    Quantité 125 réactions
    Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
    Espèces Humain
    Cible RPLPO
    À utiliser avec (application) Expression génétique
    Nb de réactions 125 réactions
    Show More Show Less

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.