missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human glu-Plasminogen CHOII Native Protein

Numéro de catalogue. PIRP43080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PIRP43080 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PIRP43080 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP43080

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Native Protein

RP-43080 contains native human glu-Plasminogen CHOII protein. RP-43080 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.

Spécifications

Numéro d'enregistrement P00747
Concentration 9 mg/mL
À utiliser avec (application) Neutralization
Formule 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID du gène (Entrez) 5340
Poids moléculaire (g/mol) 88 kDa
Nom Human glu-Plasminogen CHOII
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 1 mg
Sources Human
Conditions de stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Statut réglementaire RUO
Alias du gène Activation peptide; Angiostatin; plasmin; Plasmin heavy chain A; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B; Plasminogen; PLG
Nom usuel glu-Plasminogen CHOII
Symbole de gène PLG
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Sous-type de protéine Native
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats