missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Kératinocytes épidermiques humains, adultes (HEKa)

Numéro de catalogue. C0055C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0055C 1 flacon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C0055C Fournisseur Gibco™ Code fournisseur C0055C
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Kératinocytes épidermiques humains, adultes (HEKa)

Kératinocytes épidermiques humains primaires isolés de la peau adulte, cryopréservés à la fin de la culture primaire.
  • Viabilité d’au moins 70%
  • ≥500 000 cellules/flacon viables
  • Capable d’au moins 25 doublements de population
  • Mycoplasme : Non détecté
  • Hépatite B : Non détectée
  • Hépatite C : Non détectée
  • VIH-1 : Non détecté
  • Bactéries, levures et autres champignons : non détectés
  • Spécifications

    Contenu et stockage Conserver dans de l’azote liquide.
    Âge Adulte
    Type de cellules Cellules kératinocytes
    Type de culture Culture cellulaire adhérente
    Forme Cryopréservé
    Espèces Humain
    Source du donneur Donateur unique
    Nb de cellules ≥500000
    Gamme de produit Cascade Biologics
    Type de produit Kératinocyte épidermique humain
    Quantité 1 flacon
    Testé pour Hépatite B (VHB), Hépatite C (VHC), Tests de stérilité (champignons bactériens &), Mycoplasme, Analyse de performance de croissance, VIH-1
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.