missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Fibroblastes dermiques humains, néonatals (HDFn)

Numéro de catalogue. C0045C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0045C 1 flacon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C0045C Fournisseur Gibco™ Code fournisseur C0045C
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fibroblastes dermiques humains, néonatals (HDFn)

Fibroblastes dermiques humains primaires isolés du prépuce néonatal, cryopréservés à l’extrémité de la culture primaire.
  • Viabilité d’au moins 70%
  • ≥500 000 cellules/flacon viables
  • Capable d’au moins 16 doublements de population
  • Mycoplasme : Non détecté
  • Hépatite B : Non détectée
  • Hépatite C : Non détectée
  • VIH-1 : Non détecté
  • Bactéries, levures et autres champignons : non détectés
  • Spécifications

    Contenu et stockage Température de l’azote liquide
    Âge Nouveau-né (14 jours ou moins)
    Type de cellules Cellules fibroblastiques (dermiques)
    Type de culture Culture cellulaire adhérente
    Forme Cryopréservé
    Espèces Humain
    Source du donneur Donateur unique
    Nb de cellules ≥500000
    Gamme de produit Cascade Biologics
    Type de produit Fibroblastes dermiques humains, néonatals
    Quantité 1 flacon
    Testé pour Hépatite B (VHB), Hépatite C (VHC), Tests de stérilité (champignons bactériens &), Mycoplasme, Analyse de performance de croissance, VIH-1
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.