missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Allwik™ Kit de déversement de laboratoire de 20 gallons, universel - conforme à la TAA
Description
Les contrats annexes GSA sont soumis à la Trade Agreements Act (TAA), ce qui signifie que tous les produits inscrits sur le contrat GSA doivent être fabriqués ou « substantiellement transformés » dans un « pays désigné ». Les pays désignés sont composés de :
Pays de l’Accord des marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce
- Pays des Accords de libre-échange
- Pays les moins avancés; et
- Pays du bassin des Caraïbes
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Conformes à la TAA |
| Capacité (impériale) | 57 L (15 gal) |
| Matériau | Polyéthylène |
| Catégorie | Kit de déversement de laboratoire de 20 gallons, Universal |
| Comprend | 12 serviettes, 3 SOC, 2 oreillers, 1 paire de gants, 3 sacs à jeter, 1 paire de lunettes et un manuel d’intervention d’urgence |
| Poids (impériale) | 25.5 lb. |
| Poids (métrique) | 56.23 kg |