missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride homophtalique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H13465G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H13465G 5 g
H134625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H13465G Fournisseur TCI America Code fournisseur H13465G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 703-59-3
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.144
Numéro MDL MFCD00006894
Clé InChI AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
PubChem CID 12801
Nom de l’IUPAC 4H-isochromène-1,3-dione
SOURIRES C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Homophthalic Anhydride
Point de fusion 142 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 161 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 162.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline