missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Holmium ICP Standard, 1000 ppm Ho in 3% HNO3, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Holmium ICP Standard |
| Emballage | Natural LDPE Bottle |
| CAS % minimum | 93.0, 4.63, 0.11 |
| CAS % maximal | 97.0, 4.81, 0.11 |
| Odeur | Odorless |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 1mL = 1mg Ho (1, 000ppm Ho)Ho2O3 in 3% HNO3 |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 18 months |