missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ Accessoires pour séchoir gel sous vide GD 2000 : Tuyaux sous vide
Description
- Tuyau de vide
- 8 mm DI
- 3 m
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | VP Pompe à diaphragme 200, partie du système de séchage au gel GD 2000 |
| Catégorie | Tuyau de vide |
| Longueur (impériale) | 118,1 po. |
| Longueur (métrique) | 300 cm |