missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiScreen MabSelect Xtra
Description
MabSelect Xtra ce sont des colonnes préemballées, prêtes à l’emploi, pour un développement pratique des procédés. Le faible volume de colonnes et la hauteur du lit font HiScreen des colonnes d’excellents outils pour l’optimisation des méthodes, le criblage des paramètres, les tests de robustesse et la mise à l’échelle pratique. Les vitesses des fluides de procédé peuvent être appliquées, puisque la hauteur du lit donne suffisamment de temps de résidence, et les résultats peuvent alors servir de base à une mise à l’échelle linéaire du procédé.
- La capacité accrue permet MabSelect Xtra la purification des MAb à partir de matières premières à haute expression
- 10 cm de hauteur de lit est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et le criblage des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre 20 cm de hauteur de plateau, si nécessaire
- Un petit volume de colonne (4,7 ml) donne des résultats rapides et une consommation minimale d’échantillon/tampon
- Résultats reproductibles, évolutifs vers BioProcess des colonnes remplies du même milieu chromatographique utilisant la même vitesse linéaire du fluide
Spécifications
Spécifications
| Capacité de liaison | ∼40 mg/mL de lgG humain à 2,4 min de résidence, déterminé à 10% de percée par analyse frontale à une vitesse de phase mobile de 500 cm/h dans une colonne d’une hauteur de lit de 20 cm. |
| Volume (métrique) du lit | 4.7 mL |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie d’affinité par anticorps |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C, 20% d’éthanol |
| Quantité | 1 x 4.7 mL |