missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HiScreen™ MabSelect™ Colonne SuRe 70
Description
MabSelect™ La résine SuRe 70 de la protéine A avec une grande capacité de liaison dynamique (DBC) permet une capture très économique des anticorps monoclonaux (mAbs). La résine utilise le ligand bien établi de la protéine SuRe, A, avec une bonne stabilité alcaline, assurant un traitement stable des mAbs.
- Rentable à faible utilisation de la résine, comme dans la fabrication clinique.
- Le DBC le plus élevé de toutes nos MabSelect SuRe™ résines
- Le ligand A de la protéine A stable et bien établi, issu de la MabSelect SuRe résine, est stable lorsqu’il est nettoyé avec 0,1 M de NaOH pendant 200 cycles et environ 100 cycles en utilisant 0,5 M de NaOH.
- Volume du lit : 4,7 mL
- Dimensions du lit : 7,7 x 100 mm
- Hauteur du lit : 100 mm
- Colonne i.d : 7 mm
- Excellent pour une utilisation en lits courts et en mode cycle rapide de résine afin d’améliorer encore la productivité en protéine A.
DBC à différents horaires de résidence
- La MabSelect™ résine SuRe 70 est basée sur une matrice de base d’agarose à haut débit avec une taille moyenne de billes de 50 μm.
- La porosité optimisée permet une absorption rapide de mAb, et la DBC dépend moins du temps de résidence (RT) comparativement à d’autres résines (par exemple, MabSelect SuRe™ résines LX et MabSelect PrismA™).
- Le DBC pour le trastuzumab est supérieur à 70 g/L dans une colonne bien tassée à 6 min RT.
Ligand de la protéine A alcalinement stable
- Comme la protéine native A est sensible aux conditions alcalines, le ligand de MabSelect™ la résine SuRe 70, également utilisé dans la MabSelect SuRe™ résine, a été stabilisé par l’ingénierie de l’un des domaines de liaison IgG de la protéine A.
- La MabSelect™ résine SuRe 70 est stable lorsqu’elle est nettoyée avec 0,1 M NaOH pendant 200 cycles et environ 100 cycles en utilisant 0,5 M NaOH sans perte de performance.
Formats
- MabSelect™ La résine SuRe 70 est disponible en résine en vrac dans des contenants de 25 mL, 200 mL, 1 L, 5 L et 10 L.
- La résine peut être commandée sous forme de colonnes préemballées telles que HiTrap™ des colonnes (1 et 5 mL), HiScreen™ des colonnes, et sur demande sous forme de colonnes à l’échelle ReadyToProcess™ de production.
- Ces formats permettent une utilisation allant de la fabrication à l’échelle du laboratoire à l’échelle commerciale.
La boîte à outils mAb de Cytiva
- Les volumes de procédé, le nombre de lots, la molécule cible, le profil d’impuretés et les protocoles de nettoyage influencent la résine chromatographique qui sera la plus rentable et productive dans une application donnée.
- Cytiva peut vous accompagner dans une discussion sur la façon d’organiser votre processus et de le rendre plus rentable.
- Et avec chaque Cytiva résine que vous choisissez, vous bénéficiez Cytiva de la qualité, d’un vaste programme de sécurité d’approvisionnement et d’expertise.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Colonne |
| Capacité de liaison | 70 mg mAb/mL de résine à 6 min. Temps de résidence, 65 mg mAb/mL de résine à 3 min. Temps de résidence |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie d’affinité par anticorps |