missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HindIII (10 U/μL)

Numéro de catalogue. FERER0501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
5 000 unités
5 x 5 000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERER0501 5 000 unités
FERER0502 5 x 5 000 unités
FERER0505 10 000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. FERER0501 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0501

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’enzyme de restriction HindIII reconnaît les sites A^AGCTT et se coupe mieux à 37 °C dans le tampon R.

Les endonucléases de restriction conventionnelles constituent un vaste ensemble d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.

5'  A  ↓A   G   C   T   T    3' 
3'  T   T   C   G   A  ↑A    5' 

Thermo Scientific L’enzyme de restriction HindIII reconnaît les sites A^AGCTT et se coupe mieux à 37 °C dans le tampon R. Voir Conditions de réaction pour les enzymes de restriction pour un tableau de l’activité enzymatique, conditions pour la double digestion et inactivation thermique pour cette enzyme et d’autres enzymes de restriction. Note : Aussi disponible comme FastDigest enzyme pour une digestion rapide de l’ADN.

De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.

Caractéristiques

• Qualité—supérieure, contrôle de qualité rigoureux et procédé
• de fabrication de pointe dans l’industrie. Système
• à cinq tampons codés par couleur pratique. Inclut un tampon Tango universel pour la double digestion,
• BSA prémélangé dans des tampons
• de réaction. Large sélection de spécificités

des endonucléases de restriction. Applications

• : Clonage
• moléculaire, cartographie
• des sites de restriction Génotypage
•. Blotting
• du sud. Polymorphisme de longueur de fragment de restriction (RFLP)
• SNP

Note : Pour la sensibilité à la méthylation, consultez les spécifications du produit.

Spécifications

Concentration 10 U/μL
Sensibilité à la méthylation Pas sensible à la méthylation du barrage, Non sensible à la méthylation du DCM, Pas sensible à la méthylation du CpG
Enzyme Hind III
Tampon compatible Tampon 10X R
Sensible à l’inactivation par la chaleur Oui
Température de réaction optimale 37 °C
ER de type IIS Non
Quantité 5 000 unités
Type de produit Restriction Enzyme
Catégorie de recherche Clonage traditionnel

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.