missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide hexylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hexylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | n-hexylboronic acid, 1-hexaneboronic acid, boronic acid, b-hexyl, 1-hexylboronic acid, n-hexaneboronic acid, boronic acid, hexyl, b-hexyl-boronic acid, n-hexylboronicacid, 1-hexylboronic acid c6-b oh 2 |
| SOURIRES | B(CCCCCC)(O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.994 |
| Poids de formule | 129.99 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |