missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexylbenzène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H013625ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H013625ML 25 mL
H0136250ML 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H013625ML Fournisseur TCI America Code fournisseur H013625ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1077-16-3
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.28
Numéro MDL MFCD00009526
Clé InChI LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylhexane, n-hexylbenzene, benzene, hexyl, hexane, 1-phenyl, unii-8e3d1a2bzp, 8e3d1a2bzp, phenylhexane, hexyl-benzen, 1-hexylbenzene, 4-hexylbenzene
PubChem CID 14109
Nom de l’IUPAC Hexylbenzène
SOURIRES CCCCCCC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Hexylbenzene
Point de fusion -61 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 226 °C
Quantité 25 mL
Numéro UN 3082
Poids de formule 162.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-0021
TSCA Oui