missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextran, 75 000, poudre, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18602097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18602097 1 kg Bouteille en polyéthylène
18602095 25 g Bouteille en polyéthylène
18602096 100 g Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18602097 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur DE1251KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

DE125, 9004-54-0

Spectrum™ Dextran, 75 000, la poudre est un glucan ramifié complexe synthétisé par certaines bactéries lactiques à partir de saccharose. Couramment utilisés en microchirurgie pour diminuer le risque de thrombose vasculaire, ces agents sont aussi utilisés comme agents osmotiques efficaces et peuvent traiter l’hypovolémie. En laboratoire, le Dextran est utilisé pour appliquer une pression osmotique sur des molécules biologiques et peut, lorsqu’il est appliqué avec une molécule fluorescente, être utilisé pour créer des gradients de concentration de molécules diffusibles.

Identifiants chimiques

CAS 9004-54-0
Formule moléculaire (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Numéro MDL MFCD00130935
Clé InChI FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Nom de l’IUPAC Dextrane
SOURIRES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dextran
CAS % maximal 100%
Quantité 1 kg
Emballage Bouteille en polyéthylène
Niveau Réactif