missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexanophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H011625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H011625G 25 g
H0116500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H011625G Fournisseur TCI America Code fournisseur H011625G

Chemical Identifiers

CAS 942-92-7
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00009512
Clé InChI MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
Nom de l’IUPAC 1-phénylhexane-1-1-un
SOURIRES CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1

Specifications

Nom ou substance chimique Hexanophenone
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 176.26
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins