missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure d’hexaamminecobalt(III) 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H0051500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H0051500G 500 g
H005125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H0051500G Fournisseur TCI America Code fournisseur H0051500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 10534-89-1
Formule moléculaire H18Cl3CoN6
Numéro MDL MFCD00036304
Synonyme Luteo-cobaltic Chloride

Spécifications

Nom ou substance chimique Hexaamminecobalt(III) Chloride
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Numéro UN 2811
Poids moléculaire (g/mol) 267.47
Poids de formule 267.47
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)