missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptasaccharide Glc4Xyl3 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Heptasaccharide Glc4Xyl3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 1062.92 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |