missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate d’heptadécyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A131310G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A131310G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A131310G Fournisseur TCI America Code fournisseur A131310G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 822-20-8
Formule moléculaire C19H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.511
Numéro MDL MFCD00056220
Clé InChI BGBUNTANUVVMIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acetic Acid Heptadecyl Ester
PubChem CID 69967
Nom de l’IUPAC Acétate d’heptadécyle
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Heptadecyl Acetate
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Poids de formule 298.51
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (2)-0735
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur