missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptadecan-9-amine 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H16405ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H16405ML 5 mL
H16401ML 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H16405ML Fournisseur TCI America Code fournisseur H16405ML
Il en reste null

Identifiants chimiques

CAS 3241-20-1
Formule moléculaire C17H37N
Synonyme 1-Octylnonylamine, 9-Aminoheptadecane

Spécifications

Nom ou substance chimique Heptadecan-9-amine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 120°C
Quantité 5 mL
Numéro UN 2735
Poids de formule 255.49
Pourcentage de pureté ≥96.0% (GC,T)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0133&(2)-0176
TSCA No