missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Héparine, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN19411410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19411410 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19411410 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219411410

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’héparine est généralement utilisée comme anticoagulant, elle se lie à l’antithrombine III, un inhibiteur naturel de la protéase plasmatique, accélérant la vitesse à laquelle l’antithrombine III inhibe les protéases de coagulation (facteur Xa et thrombine)

Identifiants chimiques

CAS 9041-08-1
Numéro MDL MFCD00081689
Synonyme Heparinic acid

Spécifications

Nom ou substance chimique Heparin
Nom Remarque Sel de sodium provenant du porc
Couleur Incolore ou blanc
Quantité 10 mg
Poids de formule ≈3000
Forme physique Poudre ou solution
Recommended Storage À conserver à température ambiante (15-30 °C). Les solutions sont stables dans la plage de pH 4 à 9 lorsqu’elles sont stockées à température ambiante ou à température réfrigérée.