missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Chlorure d’hémine, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 37415GM
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
37415GM 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 37415GM Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 37415GM

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Composé contenant du fer d’origine porcine pouvant induire une peroxydation lipidique dépendante du peroxyde d’hydrogène

Identifiants chimiques

Formule moléculaire C34H32ClFeN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 651.95
Numéro MDL MFCD00010726
Clé InChI BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Synonyme chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
Nom de l’IUPAC 3-[(1Z,6Z,12Z,17Z)-5-(2-carboxyéthyle)-22-chloro-15,20-diétényl-4,10,14,19-tétraméthyle-21,23,24,25-tétraaza-22-ferrahexacyclo[9,9.3.1³,⁶.1¹³,¹⁶.0⁸,²³.0¹⁸,²¹.0⁸,²¹]pentacosa-1,3(25),4,6,8,10,12,14,16(24),17,19-undécen-9-yl]acide propanoïque
SOURIRES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C

Spécifications

Nom ou substance chimique Hemin Chloride
Forme physique Solide
Couleur Mauve
Quantité 5 g
Poids de formule 652 g/mol
Recommended Storage 15° à 30 °C (59° à 86 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé.