missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Tige jeune d’Helianthus, section transversale
Description
- Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
- Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
- Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
- Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
- Présente les structures de croissance primaires typiques de la tige dicothéthérienne
Spécifications
Spécifications
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Concentration | 10% |
| Classification | Botanique |
| Matériau | Verre |
| Type de support | Section transversale |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’échantillon | Tige jeune d’Helianthus |
| Taille | 25 x 77 mm (1 x 3 po) |
| Type de lame | Diapositive préparée |