missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Sachets de stérilisation à vapeur à scellement Tyvek™ thermique

Numéro de catalogue. 296369421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
3 x 8 po.
6 x 3 po.
8 x 6 po.
10 × 8 po.
12 x 6 po.
15 x 8 po.
4 x 15 po.
6 x 25 po.
10 x 11 po.
12 x 12 po.
12 x 14 po.
15 x 16 po.
17 x 12 po.
17 x 16 po.
18 × 12 po.
18 x 24 po.
20 x 10 po.
22 x 18 po.
24 x 12 po.
24 x 24 po.
30 x 10 po.
30 x 24 po.
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
296369421 10 × 8 po.
296369308 6 x 3 po.
296369399 8 x 6 po.
296369340 12 x 6 po.
296369388 15 x 8 po.
296369335 20 x 10 po.
296369312 30 x 10 po.
296369415 12 x 12 po.
296369416 17 x 12 po.
296369419 18 × 12 po.
296369322 24 x 12 po.
296369353 17 x 16 po.
296369313 22 x 18 po.
296369316 18 x 24 po.
296369401 24 x 24 po.
296369362 30 x 24 po.
296369396 4 x 15 po.
296369343 6 x 25 po.
296369412 3 x 8 po.
17010156 10 x 11 po.
17010157 12 x 14 po.
17010158 15 x 16 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Numéro de catalogue. 296369421 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BBMGTVKHS0810

Les sachets de stérilisation à la vapeur à scellement Tyvek™ thermique offrent une barrière solide contre la contamination microbienne.

  • Excellent choix pour des pièces d’équipement lourdes, avec des bords tranchants ou des emballages nécessitant une désinfection de surface après la stérilisation
  • DuPont Le film flexible à base de tyvek™/polyester est sans peluches, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
  • Le Tyvek™ côté offre une grande respirabilité tout en offrant une barrière solide contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une grande clarté ainsi qu’une solidité et une durabilité
  • Il doit être scellé à chaud à l’aide d’un scellant à impulsion validable ou à bande continue
  • Chaque pochette possède un indicateur de procédé CLASSE A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
  • Lorsque les joints décollables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Fonctionne avec des scelleurs à bande à impulsion et continus

Spécifications

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Étanchéité thermique
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Quantité 500/Pk.
Dimensions (L x P) 10 × 8 po.
Longueur (impériale) 10 po.
Largeur (impériale) 8 po.
Type de produit Sac Autoclave
Longueur (métrique) 25.4 cm
Largeur (métrique) 20.3 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats