missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Qorpak™ HDPE, Square Hedpak

Numéro de catalogue. 02990001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
02990001 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02990001 Fournisseur Qorpak™ Code fournisseur PLC14633

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser avec : Pour le stockage et le transport de liquides; Matériau de fermeture : Polyéthylène; Couleur : Naturelle

  • Prend moins d’espace
  • Couleur : naturelle
  • Disponible en formats 320 et 640 oz. (9,5 et 19L) volumes

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5 gallons
Capacité (métrique) 19 L
Couleur Naturel
Matériau HDPE
Type de col Large
Nb par boîte 4/Cs.
Type de produit Carboy
Stérilité Non stériles