missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citrate de potassium, monohydrate, granulaire, USP 99-100,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18605533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
45 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18605533 45 kg Fût en fibre
18605532 50 g Bouteille en polyéthylène
18605529 500 g Bouteille en polyéthylène
18605530 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
18605531 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18605533 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur PO17545KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PO175, 6100-05-6, C6H5K 3O 7·H2O

Spectrum™ Le citrate de potassium chimique, monohydrate, granulaire, USP appartient à une classe de médicaments appelés alcalinisants urinaires. Tous les produits Spectrum Chemical USP sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) en vigueur selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 6100-05-6
Formule moléculaire C6H7K3O8
Poids moléculaire (g/mol) 324.41
Clé InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
SOURIRES O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Citrate, Monohydrate, Granular
CAS % maximal 1
Forme physique Granular/Lump
Quantité 45 kg
Pourcentage de pureté 99 à 100,5%
Niveau USP
Perte à la dessication 3-6%
Emballage Fût en fibre