missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Hamilton™ Cartouche de garde préparatoire PRP-C18, taille de particules de 12 à 20 μm, acier inoxydable

Numéro de catalogue. 111009857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre : 4,6 mm; Longueur : 20 mm, SS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
111009857 Diamètre : 4,6 mm; Longueur : 20 mm, SS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111009857 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 50695U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Quantité 2/Pk.
Granulométrie 12 à 20 μm
Longueur (métrique) 20 mm
Taille des pores 100 Å
Catégorie Cartouche de garde
Diamètre (métrique) interne 4.6 mm
Matériau Acier inoxydable
Phase Phase inverse
À utiliser avec (application) HPLC
Gamme de produit Hamilton

Hamilton est une marque déposée de Hamilton Co.