missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Halt™ Cocktail inhibiteur de protéase (100X)

Numéro de catalogue. PI87786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI87786 1 mL
PI78429 5 mL
PI78430 24 x 100 μL
PI78438 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. PI87786 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG87786
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Inhibez la dégradation protéolytique lors de la lyse cellulaire et de l’extraction des protéines avec ces solutions concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéase.

Thermo Scientific™ Les cocktails inhibiteurs de protéases Halt sont des solutions concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéases à ajouter aux échantillons afin de prévenir la dégradation protéolytique lors des procédures de lyse cellulaire et d’extraction des protéines.

Les cocktails inhibiteurs de protéase Halt sont des solutions 100X contenant des concentrations optimisées de six inhibiteurs de protéases à large spectre stabilisés dans du diméthylsulfoxyde de haute qualité (DMSO). Ces cocktails inhibent efficacement les sérine-protéases, cystéines-protéases, protéases d’acide aspartique et aminopeptidases qui sont généralement présentes dans les échantillons de lysate cellulaire. L’identité et la concentration de chaque composant sont entièrement divulguées, ne laissant aucune incertitude sur les variables et la compatibilité avec les expériences. Les formulations régulières et sans EDTA permettent respectivement l’inhibition des métalloprotéases et la compatibilité avec l’électrophorèse 2D. Les cocktails liquides stables et concentrés sont faciles à utiliser, et les différentes tailles d’emballages rendent les cocktails inhibiteurs de protéase Halt exceptionnellement pratiques pour des usages à petite ou grande échelle.

Points clés :

  • Mieux que les – comprimés, le format liquide 100X stable au réfrigérateur est plus efficace et plus facile à utiliser que les inhibiteurs individuels ou d’autres formats; il suffit de pipeter exactement la quantité dont vous avez besoin

  • Aucun ingrédient – propriétaire entièrement divulgué ne contient de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A dans le DMSO

  • Plusieurs tailles – de paquets peuvent choisir parmi plusieurs tailles, y compris des microtubes à usage unique qui gardent les inhibiteurs de protéase frais et réduisent le risque de contamination par les réactifs

  • Deux formulations populaires : – la formulation régulière inclut un flacon séparé de solution d’EDTA pour une inhibition optionnelle de la métalloprotéase; La formulation sans EDTA assure la compatibilité avec la mise au point isoélectrique

  • Utilisation compatible – avec les tampons de lyse avec Thermo Scientific Pierce™ les tampons de lyse cellulaires ou presque tout autre réactif de lyse à base de détergent, commercial ou maison,

Comprend :

Les cocktails inhibiteurs de protéases avec EDTA incluent une solution séparée d’EDTA 0,5M.

Spécifications

Type de produit Cocktail inhibiteur de protéase
Contenu et stockage Après reçu, entreposez à 4 °C
Forme Liquide
Gamme de produit Halte
Tampon Tampon de lyse
Type de réactif Inhibiteur de protéase
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase
Quantité 1 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.