Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Cocktail inhibiteur de protéase (100X)
Description
Thermo Scientific™ Les cocktails inhibiteurs de protéases Halt sont des solutions concentrées prêtes à l’emploi d’inhibiteurs de protéases à ajouter aux échantillons afin de prévenir la dégradation protéolytique lors des procédures de lyse cellulaire et d’extraction des protéines.
Points clés :
Mieux que les – comprimés, le format liquide 100X stable au réfrigérateur est plus efficace et plus facile à utiliser que les inhibiteurs individuels ou d’autres formats; il suffit de pipeter exactement la quantité dont vous avez besoin
Aucun ingrédient – propriétaire entièrement divulgué ne contient de l’AEBSF, de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de la leupeptine et de la pepstatine A dans le DMSO
Plusieurs tailles – de paquets peuvent choisir parmi plusieurs tailles, y compris des microtubes à usage unique qui gardent les inhibiteurs de protéase frais et réduisent le risque de contamination par les réactifs
Deux formulations populaires : – la formulation régulière inclut un flacon séparé de solution d’EDTA pour une inhibition optionnelle de la métalloprotéase; La formulation sans EDTA assure la compatibilité avec la mise au point isoélectrique
Utilisation compatible – avec les tampons de lyse avec Thermo Scientific Pierce™ les tampons de lyse cellulaires ou presque tout autre réactif de lyse à base de détergent, commercial ou maison,
Comprend :
Les cocktails inhibiteurs de protéases avec EDTA incluent une solution séparée d’EDTA 0,5M.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Cocktail inhibiteur de protéase |
| Contenu et stockage | Après reçu, entreposez à 4 °C |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produit | Halte |
| Tampon | Tampon de lyse |
| Type de réactif | Inhibiteur de protéase |
| Inhibiteurs | Inhibiteur de protéase |
| Quantité | 5 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.