Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase
Description
Thermo Scientific Le cocktail d’inhibiteur de phosphatase à usage unique préserve l’état de phosphorylation des protéines pendant et après la lyse cellulaire ou l’extraction des protéines tissulaires.
Caractéristiques de l’arrêt du cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase :
- Sans inhibiteurs—de protéases. Pour protéger à la fois contre les protéases et les phosphatases, utilisez Halt Protéase et Cocktail d’inhibiteurs de phosphatase (Cat. No 78420)
- Dialysable— : soit dialyser soit échantillonner un échantillon de désalt pour éliminer efficacement les inhibiteurs des extraits cellulaires avant d’effectuer des procédures jugées incompatibles avec les composants du cocktail
- Fourni sous forme de concentré 100X, —efficace lorsqu’utilisé à une concentration finale de 1X; cependant, les échantillons contenant des niveaux particulièrement élevés d’activité phosphatase peuvent nécessiter une concentration finale de 2 à 3X
- Compatibilité— compatible avec la plupart des réactifs de lyse cellulaire à base de détergents, y compris toutes Thermo Scientific Pierce les solutions de lyse cellulaire
- Le format—tout-en-un inhibe à la fois les phosphatases de sérine-thréonine et les phosphatases de protéine tyrosine
- Compatible avec les tests—protéiques populaires fonctionne avec les tests protéiques standards, y compris BCA les tests coomassie (Bradford)
- Le réfrigérateur de rangement—pratique (2 à 8 °C) permet d’économiser de l’espace précieux dans le congélateur et d’une utilisation immédiate
Le cocktail inhibiteur d’arrêt de phosphatase protège les phosphoprotéines contre les phosphatases de sérine/thréonine ainsi que les phosphatases de tyrosine protéique (PTP) lors de la lyse cellulaire. Le cocktail contient un mélange de quatre inhibiteurs de grande spécificité, dont le fluorure de sodium, l’orthovanadate de sodium, le pyrophosphate de sodium et le bêta-glycérophosphate. Commodément emballé dans un format 100X, le cocktail est stable à 4 °C et convient à toute utilisation avec n’importe quel extrait cellulaire ou tissulaire. Le cocktail préserve la phosphorylation des protéines dans les tests d’immunoprécipitation et de kinase.
La phosphorylation et la déphosphorylation forment un interrupteur moléculaire marche/arrêt qui régule de nombreuses voies biologiques clés au sein de la cellule, notamment la transduction du signal, la division cellulaire et l’apoptose. Pour étudier efficacement les états d’activation de phosphorylation, il faut inactiver les phosphatases afin d’empêcher leur activité incontrôlée lors de la lyse cellulaire. Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail accomplit cette tâche.
Produits connexes
- Pierce™ Mini-comprimés inhibiteurs de phosphatase (Cat. No 88667)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Cocktail inhibiteur de phosphatase |
| Contenu et stockage | À la réception, entreposez le produit à 4 °C. Ne pas congeler. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produit | Halte |
| Type de réactif | Inhibiteur de phosphatase |
| Inhibiteurs | Inhibiteur de phosphatase |
| Quantité | 5 x 1 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.