missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-Resorcinol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | H-Resorcinol [Spectrophotometric reagent for the determination of B by FIA] |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 484.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |