missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de guane dihydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G016825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G016825G 25 g
G01681G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. G016825G Fournisseur TCI America Code fournisseur G016825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10333-92-3
Formule moléculaire C5H5N5O
Numéro MDL MFCD00213671
Synonyme 2-Aminohypoxanthine Sulfate

Spécifications

Nom ou substance chimique Guanine Sulfate Dihydrate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 400.33
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-0328
TSCA Oui