missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medisca Guaifenesin, USP
Description
La guaifénésine USP est une poudre cristalline blanche à légèrement grise. Peut avoir une légère odeur caractéristique.
Nom alternatif : GLycerol guaiacolate, guaiphénésine
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Guaifenesin, USP |
| Emballage | Bocal 300 ml, blanc, HDPE, rond, 53-400, TRIVENI-DB, CT |
| CAS | 93-14-1 |
| Catégorie | Norme des médicaments |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.2166 |
| Quantité | 100 g |
| Pourcentage de pureté | 98 à 102% |
| Niveau | USP |