missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ GSK2801, 95%
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | GSK2801 |
| CAS | 1619994-68-1 |
| Synonyme | 1-(7-(2-Méthylsulfonyl-phényl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0 ]nona-2,4,6,8-tétraen-9-yl)-éthanone |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C20 H21 N O4 S |
| Poids de formule | 371.45 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 95% |