missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab Manche de lame grossière

Numéro de catalogue. STLGBH260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
130 mm
260 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
STLGBH260 260 mm
STLGBH130 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. STLGBH260 Fournisseur StatLab Code fournisseur GBH260

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le manche pour les lames dégoûtantes.

  • Ajustements de poignée StatLab™
  • Lames grossières de 130 mm
  • 1 unité

Spécifications

Type de produit Manche
Taille 260 mm
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Graduée Non