missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ QUICKSHIELD Porte-tube de sécurité
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Porte-tube de sécurité |
| À utiliser avec (équipement) | Vacuette™ Aiguilles de collecte |
| Taille | Standard court |
| Conditions de stockage | 4 °C à 25 °C |
| Matériau | Plastique |
| Certifications/Conformité | CE, SOHA |
| Jetable | Usage unique |