missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poudre de graphite, synthétique, -20+100 maille, 99% C, 0,2% cendre maximale, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA40769A1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA40769A1 1 kg
AA4076930 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA40769A1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040769A1
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La poudre de graphite est essentiellement utilisée pour le moulage, le polissage et le moulage. Il est également utilisé dans les pigments, les anodes, les charbons arc-lamp, le revêtement des tubes cathodiques et le modérateur dans les pieux nucléaires. Il est utilisé dans la préparation de nanoflocons de graphène à feuille unique et d’élastomères magnéto-rhéologiques à base de graphite. Il est aussi utilisé comme capteur autoportant à film en porte-à-faux dans un dispositif piézoélectrique et aussi comme catalyseur pour l’oxydation du peroxyde humide.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom de l’IUPAC Carbone
SOURIRES [C]

Spécifications

Nom ou substance chimique Graphite powder
Nom Remarque Synthétique
Couleur Noir
Dimensions de la maille −Maillage 20+100
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Quantité 1 kg
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre
Hazard Category H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H319-H335
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
EINECSNumber 231-955-3
RTECSNumber MD9659600
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche