missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feuille de graphite, 0,4 mm (0,015 po) d’épaisseur, 99,8% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AA42952VU
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
15 x 60 cm
15 x 250 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42952VU 15 x 250 cm
AA42952VA 15 x 15 cm
AA42952CG 15 x 60 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA42952VU Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042952VU

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom de l’IUPAC Carbone
SOURIRES [C]

Spécifications

Nom ou substance chimique Graphite
Fourchette de pourcentages d’essai 99,8%, base métallique
Quantité 15 x 250 cm
Forme physique Feuille
EINECSNumber 231-955-3
RTECSNumber MD9659600
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche