missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flocons de graphite, naturel, maille -325, 99,8% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Graphite |
| Nom Remarque | Naturel |
| Densité | environ 2 g/cm3 |
| Dimensions de la maille | -325 Maillage |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,8%, base métallique |
| Quantité | 50 g |
| Forme physique | Flocons |
Safety and Handling
| Hazard Category | H228-H319-H335 |
| Hazard Statement | In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. |
| Precautionary Statement | P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | DOT Class: 4.1; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 231-955-3 |
| RTECSNumber | MD9659600 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche