missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Graphic Controls Tableau circulaire pour flûtes à bec de la série 650
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tableau de pression |
| Diamètre (métrique) | 152 mm |
| Diamètre (impériale) | 6 in |
| À utiliser avec (équipement) | Pour l’enregistreur de la série 650 |
| Forme | Circulaire |
| Plage de durée | 24 hrs. |