missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Graphic Controls 6 in Diagrammes circulaires pour Dickson flûtes à bec

Numéro de catalogue. 10156139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
0 à 50, uniforme le long de l’arc 5 à 45 par 5
Plage de durée:
7 jours
Nb de plages:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général Plage de durée Nb de plages
10156139 0 à 50, uniforme le long de l’arc 5 à 45 par 5 7 jours 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10156139 Fournisseur Graphic Controls Code fournisseur 32000755

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Type de produit Tableau de l’enregistreur d’écriture à encre
Aperçu général 0 à 50, uniforme le long de l’arc 5 à 45 par 5
Diamètre (métrique) 152 mm
Diamètre (impériale) 6 in
À utiliser avec (équipement) Pour le Dickson modèle de l’enregistreur : KT6, TH6
Nb de plages 1
Forme Circulaire
Plage de durée 7 jours