missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gramicidine, 95%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Convient au développement de matériaux pour batteries.
Spécifications
Spécifications
| Méthode de purification | HPLC |
| Pureté | 95% |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Cible principalement la membrane cellulaire des bactéries à Gram positif et montre peu d’effet contre les bactéries à Gram négatif |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1882.29 |
| Type de produit | Gramicidine, 95% |
| Quantité | 500 mg |
| Statut réglementaire | RUO - usage de recherche seulement |
RUO – Usage réservé à la recherche