missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Tubes en verre gradués, 250 mL

Numéro de catalogue. 05405321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
05405321 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05405321 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 038575

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tubes en verre utilisés avec Syncore/SyncorePlus Analyst ont un volume résiduel de 1 mL.

  • Volume de travail jusqu’à 250 mL
  • Pour le rack à cristal R-6

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Catégorie Récipient d’échantillonnage
À utiliser avec (application) Analyste Syncore/SyncorePlus
À utiliser avec (équipement) Rack à cristal R-6
Volume (métrique) 250 mL