missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxytoluène butylatisé, granulaire, NF, 99-101,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18601170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Emballage:
Fût en fibre
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601170 12 kg Fût en fibre
18601166 125 g Fût en fibre
18601167 500 g Fût en fibre
18601168 2.5 kg Fût en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18601170 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur B119612KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

B1196, 128-37-0, C15H24O

Spectrum™ L’hydroxytoluène butylé chimique, granulaire, NF est utilisé pour ses propriétés antioxydantes dans les gels pharmaceutiques, crèmes, liquides, capsules et comprimés de gélatine. Les produits NF de Spectrum Chemical sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) conformément au 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 128-37-0
Formule moléculaire C15H24O
Poids moléculaire (g/mol) 220.36
Clé InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol
SOURIRES CC1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Spécifications

CAS % maximal 100%
Résidus de calcination 0.002%
Emballage Fût en fibre
Quantité 12 kg
Pourcentage de pureté 99-101.5%
Niveau NF
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins