missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Pipets de transfert en polyéthylène stériles
Description
- Polyéthylène (PE)
- Élimination complète et rapide du liquide
- Sac peelable
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 2000/Cs. |
| Type d’emballage | Sac peelable |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Catégorie | Pipette de transfert |
| Jetable | Usage unique |