missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poudre d’or, sphérique, APS 1,5-3,0 micron, 99,96+% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA39818MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA39818MD 250 mg
AA3981803 1 g
AA3981806 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA39818MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039818MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Densité apparente 40-70g/in3, densité de prise : 4,0-9,0g/cm 3 | CAS : 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom de l’IUPAC Or
SOURIRES [Au]

Spécifications

Nom ou substance chimique Gold
Quantité 250 mg
Forme Poudre sphérique
Fourchette de pourcentages d’essai 99,96+% (base métallique)
EINECSNumber 231-165-9
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche