missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOJO™ Nettoyant pour les mains à l’orange™ ponce naturelle

Numéro de catalogue. 19074531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
2000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric)
19074531 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19074531 Fournisseur GOJO™ Code fournisseur 725504

Recharge (2000 mL) pour GOJO™ le distributeur PRO™ TDX™.

  • Nettoyant pour les mains à lotion à action rapide avec des épurateurs à la pierre ponce
  • Formule de lotion à action rapide
  • Nettoie sans solvants agressifs
  • Contient des particules de pierre ponce
  • Un remplissage SANITAIRE™ SCELLÉ aide à prévenir la contamination
  • Une nouvelle vanne de distribution à chaque remplissage
  • Efficace sur la saleté, l’huile et la graisse
  • *Ingrédient naturel des agrumes

Spécifications

Product Type Savon pour les mains
Color Gris
Form Liquide
Composition Distillats de pétrole (vapeur) <10%
For Use With (Application) Pour nettoyer une large gamme de saletés industrielles, de saletés moyennes et de graisse
Packaging Recharge
pH Range 5 à 7
Quantity 4/Pk.
Size 2000 mL
Volume (English) 0,52 gal.
Volume (Metric) 2000 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats