missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ GNE7915, 95%
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | GNE7915 |
| CAS | 1351761-44-8 |
| Synonyme | [4-[[4-(Éthylamino)-5-(trifluorométhyl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-fluoro-5-méthoxyphényl]-4-morpholinyl-méthanone |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C19 H21 F4 N5 O3 |
| Poids de formule | 443.40 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 95% |