missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycyl-L-tryptophane Hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G01441G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G01441G 1 g
G0144100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. G01441G Fournisseur TCI America Code fournisseur G01441G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2390-74-1
Formule moléculaire C13H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 261.28
Numéro MDL MFCD00180733
Clé InChI AJHCSUXXECOXOY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme H-Gly-Trp-OH
PubChem CID 92181
ChEBI CHEBI:73921
Nom de l’IUPAC 2-(2-amino-acétamido)-3-(1H-indol-3-yl)acide propanoïque
SOURIRES NCC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Glycyl-L-tryptophan Hydrate
Quantité 1 g
Poids de formule 261.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline