missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycyl-L-alanine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G01135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G01135G 5 g
G01131G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. G01135G Fournisseur TCI America Code fournisseur G01135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 3695-73-6 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 3695-73-6
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.146
Numéro MDL MFCD00065112
Clé InChI VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Synonyme H-Gly-Ala-OH
PubChem CID 1551643
ChEBI CHEBI:73855
Nom de l’IUPAC (2S)-2-[(2-aminoacétyl)amino]acide propanoïque
SOURIRES CC(C(=O)O)NC(=O)CN

Spécifications

Nom ou substance chimique Glycyl-L-alanine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 146.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Niveau Laboratory
Forme physique Poudre cristalline